Drukuj
Sulfon dimetylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M81705-100G M81705-500G M81705-5G
SIALM81705-100GEA 225 PLN
SIALM81705-100G SIALM81705-500G SIALM81705-5G
Sulfon dimetylowy, Sigma-Aldrich®
Sulfon dimetylowy
Formuła: C₂H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107…110 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Numer MDL: MFCD00007566
Numer CAS: 67-71-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-665-9
Klasyfikacja Merck : 13,03284