Drukuj
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M48805-100ML M48805-5ML
SIALM48805-100MLEA 159 PLN
SIALM48805-100ML SIALM48805-5ML
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-5-hepten-2-one
Formuła: C₈H₁₄O
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Numer MDL: MFCD00008905
Numer CAS: 110-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-816-7
Jednostka: 1224
ADR: 3,III