Drukuj
2-Metylofuran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M46845-100ML M46845-500ML M46845-5ML
SIALM46845-100MLEA 232 PLN
SIALM46845-100ML SIALM46845-500ML SIALM46845-5ML
2-Metylofuran, Sigma-Aldrich®
2-Metylofuran
Formuła: C₅H₆O
Temp. Wrzenia: 63 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003248
Numer CAS: 534-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-594-5
Jednostka: 2301
ADR: 3,II