Drukuj
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M42505-100G M42505-25G
SIALM42505-100GEA 1160 PLN
SIALM42505-100G SIALM42505-25G
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 214…215 °C
Numer MDL: MFCD00002276
Numer CAS: 2150-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-428-3