Drukuj
Ester metylowy kwasu chloromrówkowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M35304-100G M35304-500G M35304-5G
SIALM35304-100GEA 304 PLN
SIALM35304-100G SIALM35304-500G SIALM35304-5G
Ester metylowy kwasu chloromrówkowego, Sigma-Aldrich®
Ester metylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła: C₂H₃ClO₂
MW: 94.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…72 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 45
Numer MDL: MFCD00000639
Numer CAS: 79-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-187-3
Jednostka: 1238
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 12,06123