Drukuj
Kwas 3-(4-metoksyfenylo)propionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M23527-10G M23527-25G
SIALM23527-10GEA 301 PLN
SIALM23527-10G SIALM23527-25G
Kwas 3-(4-metoksyfenylo)propionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-(4-metoksyfenylo)propionowy
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…102 °C
Numer MDL: MFCD00002777
Numer CAS: 1929-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-678-0