Drukuj
Kwas 3-metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M19007-25G M19007-5G
SIALM19007-25GEA 560 PLN
SIALM19007-25G SIALM19007-5G
Kwas 3-metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 305.95
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004334
Numer CAS: 1798-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-282-8