Drukuj
5-Methoxy-2-methylindole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
M15451-1G M15451-5G
SIALM15451-1GEA 222 PLN
SIALM15451-1G SIALM15451-5G
5-Methoxy-2-methylindole, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-2-methylindole
Formuła: C₁₀H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 145 °C (1,5 mmHg)
Temp. topnienia: 89 °C
Numer MDL: MFCD00005620
Numer CAS: 1076-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-066-5