Drukuj
Chlorek 4-metoksybenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M10204-25G M10204-5G
SIALM10204-25GEA 302 PLN
SIALM10204-25G SIALM10204-5G
Chlorek 4-metoksybenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-metoksybenzenosulfonylu
Formuła: C₇H₇ClO₃S
Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Numer MDL: MFCD00007446
Numer CAS: 98-68-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-692-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II