Drukuj
Kwas lewulinowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
MQ200
L2009-1KG L2009-250G L2009-50G
SIALL2009-1KGEA 714 PLN
SIALL2009-1KG SIALL2009-250G SIALL2009-50G
Kwas lewulinowy, Sigma-Aldrich®
Kwas lewulinowy
Formuła: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 26…29 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138
Numer MDL: MFCD00002796
Numer CAS: 123-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-649-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,05492