Drukuj
5-Hexen-2-one, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
H13001-100G H13001-25G H13001-5G
SIALH13001-100GEA 1340 PLN
SIALH13001-100G SIALH13001-25G SIALH13001-5G
5-Hexen-2-one, Sigma-Aldrich®
5-Hexen-2-one
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 129
Gęstość: 0.843 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008793
Numer CAS: 109-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-675-1
Jednostka: 1224
ADR: 3 III