Drukuj
5-Fluorouracyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
M-Clarity™ quality level = MQ200
F8423-10G F8423-5G
SIALF8423-10GEA 4470 PLN
SIALF8423-10G SIALF8423-5G
5-Fluorouracyl, Sigma-Aldrich®
5-Fluorouracyl
Formuła: C₄H₃FN₂O₂
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 282…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006018
Numer CAS: 51-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-085-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04208