Drukuj
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALE24859-5GEA 203 PLN
SIALE24859-5G
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Temp. topnienia: 134 °C
Numer MDL: MFCD00002199
Numer CAS: 3943-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 223-529-0