Drukuj
Chlorooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu chlorooctowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
E16856-1L E16856-2.5L E16856-250ML
SIALE16856-1LEA 539 PLN
SIALE16856-1L SIALE16856-2.5L SIALE16856-250ML
Chlorooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Chlorooctan etylu
Formuła: C₄H₇ClO₂
MW: 122.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 56
Numer MDL: MFCD00000932
Numer CAS: 105-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-294-0
Jednostka: 1181
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,03818