Drukuj
N-etylomaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
E1271-1G E1271-5G
SIALE1271-1GEA 275 PLN
SIALE1271-1G SIALE1271-5G
N-etylomaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
N-etylomaleimid (NEM)
Formuła: C₆H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 46 °C
Numer MDL: MFCD00005509
Numer CAS: 128-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-892-4
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03855