Drukuj
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D71607-25G D71607-5G
SIALD71607-25GEA 1690 PLN
SIALD71607-25G SIALD71607-5G
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 163
Numer MDL: MFCD00007723
Numer CAS: 5348-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-305-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III