Drukuj
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
D70724-100G D70724-5G
SIALD70724-100GEA 220 PLN
SIALD70724-100G SIALD70724-5G
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy
Formuła: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 346 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 137…139 °C
Gęstość: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004300
Numer CAS: 94-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-361-1
Klasyfikacja Merck : 13,02825