Drukuj
deoksycholan sodu ≥97% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D6750-100G D6750-10G D6750-25G D6750-500G
SIALD6750-100GEA 1080 PLN
SIALD6750-100G SIALD6750-10G SIALD6750-25G SIALD6750-500G
deoksycholan sodu ≥97% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
deoksycholan sodu
  • CMC:2 - 6 mM (20 - 25 °C)
Formuła: C₂₄H₃₉NaO₄
Temp. topnienia: 357…365 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064139
Numer CAS: 302-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-132-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Color) Colorless to Light Yellow
Solubility (Turbidity) 50 mg/ml, H₂O Clear
Loss on Drying ≤5.0%
Titration with HClO₄ (Dry basis) >97 %