Drukuj
2-deoksy-D-ryboza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D5899-10MG D5899-1G
SIALD5899-10MGEA 104 PLN
SIALD5899-10MG SIALD5899-1G
2-deoksy-D-ryboza, Sigma-Aldrich®
2-deoksy-D-ryboza
Formuła: C₅H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135904
Numer CAS: 533-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-573-0
Klasyfikacja Merck : 13,02925