Drukuj
2,5-difenyloksazol (PPO), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4630-100G D4630-1KG D4630-500G
SIALD4630-100GEA 497 PLN
SIALD4630-100G SIALD4630-1KG SIALD4630-500G
2,5-difenyloksazol (PPO), Sigma-Aldrich®
2,5-difenyloksazol (PPO)
Formuła: C₁₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 360 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70…72 °C
Gęstość: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005306
Numer CAS: 92-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-181-3