Drukuj
1,4-Dibromobutanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39169-100G D39169-25G
SIALD39169-100GEA 1850 PLN
SIALD39169-100G SIALD39169-25G
1,4-Dibromobutanodion, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobutanodion
Formuła: BrH₂CC(O)C(O)CH₂Br
Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Numer MDL: MFCD00000205
Numer CAS: 6305-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 228-615-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II