Drukuj
1,4-Dimetylopiperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D179302-100G D179302-5G
SIALD179302-100GEA 286 PLN
SIALD179302-100G SIALD179302-5G
1,4-Dimetylopiperazyna, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimetylopiperazyna
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006156
Numer CAS: 106-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-412-0