Drukuj
4,4'-Dihydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D110507-25G D110507-5G
SIALD110507-25GEA 1600 PLN
SIALD110507-25G SIALD110507-5G
4,4'-Dihydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dihydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 214…217 °C
Gęstość: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002358
Numer CAS: 611-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-288-1