Drukuj
Kwas chenodeoksycholowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9377-100MG C9377-25G C9377-5G
SIALC9377-100MGEA 191 PLN
SIALC9377-100MG SIALC9377-25G SIALC9377-5G
Kwas chenodeoksycholowy, Sigma-Aldrich®
Kwas chenodeoksycholowy
Formuła: C₂₄H₄₀O₄
Gęstość: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064142
Numer CAS: 474-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-481-8
Klasyfikacja Merck : 12,02096