Drukuj
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C80687-1KG C80687-500G C80687-25G
SIALC80687-1KGEA 403 PLN
SIALC80687-1KG SIALC80687-500G SIALC80687-25G
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
trans-Cinnamaldehyde
Formuła: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 252
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138
Numer MDL: MFCD00007000
Numer CAS: 14371-10-9
Klasyfikacja Merck : 12,02319