Drukuj
Olej bawełniany, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C7767-1L C7767-500ML
SIALC7767-1LEA 528 PLN
SIALC7767-1L SIALC7767-500ML
Olej bawełniany, Sigma-Aldrich®
Olej bawełniany
Gęstość: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00130872
Numer CAS: 8001-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-280-7