Drukuj
ortofosforan triwapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic
C5267-100G C5267-500G
SIALC5267-100GEA 520 PLN
SIALC5267-100G SIALC5267-500G
ortofosforan triwapnia, Sigma-Aldrich®
ortofosforan triwapnia
Formuła: Ca₃(PO₄)₂
MW: 310.18 g/mol
Gęstość: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015984
Numer CAS: 7758-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-840-8
Klasyfikacja Merck : 12,01741