Drukuj
Eter bis(2-chloroetylowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Eter 2,2'-dichlorodietylowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
C41134-100G C41134-500G
SIALC41134-100GEA 158 PLN
SIALC41134-100G SIALC41134-500G
Eter bis(2-chloroetylowy), Sigma-Aldrich®
Eter bis(2-chloroetylowy)
Formuła: C₄H₈Cl₂O
MW: 143.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 178
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 55
Numer MDL: MFCD00000975
Numer CAS: 111-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-870-1
Jednostka: 1916
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,03091