Drukuj

Kwas cholowy, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-oic acid, (R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

C1129-100G C1129-1KG C1129-25G C1129-500G
SIALC1129-100GEA 1120 PLN
SIALC1129-100G SIALC1129-1KG SIALC1129-25G SIALC1129-500G
Kwas cholowy, Sigma-Aldrich®
Kwas cholowy
Formuła: C₂₄H₄₀O₅
Temp. Wrzenia: 545 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003672
Numer CAS: 81-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-337-8
Klasyfikacja Merck : 13,02223

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR