Drukuj
Benzopinakol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol, Tetraphenylethylene glycol, Tetraphenyl-1,2-ethanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9807-100G B9807-10G
SIALB9807-100GEA 671 PLN
SIALB9807-100G SIALB9807-10G
Benzopinakol, Sigma-Aldrich®
Benzopinakol
Formuła: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Temp. Wrzenia: 508 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 170…175 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004448
Numer CAS: 464-72-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-356-8
Klasyfikacja Merck : 13,01101