Drukuj
N-(3-Bromopropylo)ftalimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B80003-100G B80003-25G
SIALB80003-100GEA 493 PLN
SIALB80003-100G SIALB80003-25G
N-(3-Bromopropylo)ftalimid, Sigma-Aldrich®
N-(3-Bromopropylo)ftalimid
Formuła: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 433
Temp. topnienia: 70…73 °C
Numer MDL: MFCD00005904
Numer CAS: 5460-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-738-5