Drukuj
N-(2-Bromoetylo)ftalimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
B66302-100G B66302-25G
SIALB66302-100GEA 466 PLN
SIALB66302-100G SIALB66302-25G
N-(2-Bromoetylo)ftalimid, Sigma-Aldrich®
N-(2-Bromoetylo)ftalimid
Formuła: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 318
Temp. topnienia: 79…82 °C
Numer MDL: MFCD00005902
Numer CAS: 574-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-379-9