Drukuj
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B65705-100G B65705-25G
SIALB65705-100GEA 280 PLN
SIALB65705-100G SIALB65705-25G
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy, Sigma-Aldrich®
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy
Formuła: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89 g/mol
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012886
Numer CAS: 2576-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-924-2