Drukuj
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzyltriphenylphosphonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
B32807-100G B32807-25G
SIALB32807-100GEA 405 PLN
SIALB32807-100G SIALB32807-25G
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₂₅H₂₂ClP
MW: 388.88 g/mol
Temp. topnienia: 345…347 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011913
Numer CAS: 1100-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-154-3
Jednostka: 3464
ADR: 6.1 II