Drukuj
5-Benzyloksyindol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B27803-25G B27803-5G
SIALB27803-25GEA 386 PLN
SIALB27803-25G SIALB27803-5G
5-Benzyloksyindol, Sigma-Aldrich®
5-Benzyloksyindol
Formuła: C₁₅H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 165 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 107 °C
Numer MDL: MFCD00005676
Numer CAS: 1215-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-930-1