1-Fenylobutan-1,3-dion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B11907-10G
B11907-250G
B11907-50G
SIALB11907-10GEA
281
PLN
SIALB11907-10G
SIALB11907-250G
SIALB11907-50G
1-Fenylobutan-1,3-dion, Sigma-Aldrich®
1-Fenylobutan-1,3-dion
Formuła:
C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃ Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 57…59 °C Gęstość: 1,0899 g/cm³ (60 °C) |
Numer MDL:
MFCD00008786 Numer CAS: 93-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-286-4 |