Drukuj
7-Azaindol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A95502-1G A95502-5G
SIALA95502-1GEA 168 PLN
SIALA95502-1G SIALA95502-5G
7-Azaindol, Sigma-Aldrich®
7-Azaindol
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 384 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 103…106 °C
Gęstość: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005606
Numer CAS: 271-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-981-0