Drukuj
Kwas 11-aminoundekanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 11-Aminoundecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A82605-100G A82605-500G
SIALA82605-100GEA 187 PLN
SIALA82605-100G SIALA82605-500G
Kwas 11-aminoundekanowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 11-aminoundekanowy
Formuła: C₁₁H₂₃NO₂
Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 187…190 °C
Numer MDL: MFCD00008150
Numer CAS: 2432-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-417-6