Drukuj
2-Amino-4-metylotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
M-Clarity™ quality level = MQ100
A66006-25G A66006-5G
SIALA66006-25GEA 418 PLN
SIALA66006-25G SIALA66006-5G
2-Amino-4-metylotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-metylotiazol
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 231 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42 °C
Gęstość: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Numer MDL: MFCD00005329
Numer CAS: 1603-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-505-6
Klasyfikacja Merck : 13,00449