Drukuj
4-(Aminometylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A65603-25G A65603-5G
SIALA65603-25GEA 650 PLN
SIALA65603-25G SIALA65603-5G
4-(Aminometylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
4-(Aminometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,0688 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006449
Numer CAS: 3731-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-092-6