Drukuj
3-(Aminometylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Pyridylmethylamine, (3-Pyridyl)methylamine, 3-Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, 3-Picolylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A65409-100G A65409-5G
SIALA65409-100GEA 379 PLN
SIALA65409-100G SIALA65409-5G
3-(Aminometylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
3-(Aminometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,0712 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006412
Numer CAS: 3731-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-091-0