Drukuj
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, Zoxazolamine, 2-Amino-5-chloro-1,3-benzoxazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45807-25G A45807-5G
SIALA45807-25GEA 1950 PLN
SIALA45807-25G SIALA45807-5G
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Formuła: C₇H₅ClN₂O
Temp. Wrzenia: 309 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 184 °C
Numer MDL: MFCD00005770
Numer CAS: 61-80-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-519-4
Klasyfikacja Merck : 12,10328