Drukuj
2-Aminoantracen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A38800-1G A38800-25G A38800-5G
SIALA38800-1GEA 199 PLN
SIALA38800-1G SIALA38800-25G SIALA38800-5G
2-Aminoantracen, Sigma-Aldrich®
2-Aminoantracen
Formuła: C₁₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 218…219 °C
Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003582
Numer CAS: 613-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-330-9