Drukuj
Acetal dietylowy akroleiny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ200
A24001-100G A24001-25G
SIALA24001-100GEA 1380 PLN
SIALA24001-100G SIALA24001-25G
Acetal dietylowy akroleiny, Sigma-Aldrich®
Acetal dietylowy akroleiny
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 125
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 0.8543 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00009239
Numer CAS: 3054-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-276-0
Jednostka: 2374
ADR: 3 II