Drukuj
Chlorek p-toluidynium, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Toluidine hydrochloride, 4-Toluidine HCl, p-Toluidine HCl, 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline HCl, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Aminotoluene HCl, 4-Toluidine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
89650-100G 89650-500G
SIAL89650-100GEA 307 PLN
SIAL89650-100G SIAL89650-500G
Chlorek p-toluidynium, Sigma-Aldrich®
Chlorek p-toluidynium
Formuła: C₇H₁₀ClN
MW: 143.62 g/mol
Temp. topnienia: 239…242 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035497
Numer CAS: 540-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-740-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II