Drukuj
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
89483-50G-F 89483-5G-F
SIAL89483-50G-FEA 700 PLN
SIAL89483-50G-F SIAL89483-5G-F
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₆H₁₁BrN₂
MW: 191.07 g/mol
Numer MDL: MFCD03427610
Numer CAS: 65039-08-9