Chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87929-50G
87929-5G
SIAL87929-50GEA
945
PLN
SIAL87929-50G
SIAL87929-5G
Chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła:
C₁₀H₁₉ClN₂ Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD03093289 Numer CAS: 171058-17-6 |