Drukuj
5-Bromouracyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
852473-25G 852473-5G
SIAL852473-25GEA 364 PLN
SIAL852473-25G SIAL852473-5G
5-Bromouracyl, Sigma-Aldrich®
5-Bromouracyl
Formuła: C₄H₃BrN₂O₂
Temp. Wrzenia: 384 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 165 °C
Numer MDL: MFCD00006017
Numer CAS: 51-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-084-0
Klasyfikacja Merck : 13,01425