Drukuj
chlorek pirydyniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
82800-100G 82800-500G
SIAL82800-100GEA 281 PLN
SIAL82800-100G SIAL82800-500G
chlorek pirydyniowy, Sigma-Aldrich®
chlorek pirydyniowy
Formuła: C₅H₆ClN
Temp. Wrzenia: 222,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 144 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012802
Numer CAS: 628-13-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-027-4