Drukuj
Sól potasowa ftalimidu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
79790-100G 79790-500G
SIAL79790-100GEA 186 PLN
SIAL79790-100G SIAL79790-500G
Sól potasowa ftalimidu, Sigma-Aldrich®
Sól potasowa ftalimidu
Formuła: C₈H₄KNO₂
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005887
Numer CAS: 1074-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-046-6